Documentos Principais
726753
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenylethanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Sinônimo(s):
(−)-Methyl phenyl carbinol, (S)-(−)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(−)-sec-Phenylethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
2039797
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
grau
produced by BASF
Ensaio
98%
pureza óptica
ee: ≥97.5%
p.e.
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
pf
9-11 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
chave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kunpeng Li et al.
Scientific reports, 7(1), 3081-3081 (2017-06-10)
(S)-carbonyl reductase II (SCRII) from Candida parapsilosis is a short-chain alcohol dehydrogenase/reductase. It catalyses the conversion of 2-hydroxyacetophenone to (S)-1-phenyl-1,2-ethanediol with low efficiency. Sortase was reported as a molecular "stapler" for site-specific protein conjugation to strengthen or add protein functionality.