Documentos Principais
725854
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
≥95.0%
Sinônimo(s):
Ethyl 5-(trifluoromethyl)picolinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
219.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (GC)
≥95.0%
Formulário
lumps
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c1-2-15-8(14)7-4-3-6(5-13-7)9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
KCMOTZFSBYHKCI-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)