Key Documents
725390
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[bis(diethylamino)phosphino]ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H48FeN4P2
Número CAS:
Peso molecular:
534.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
liquid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.565
densidade
1.101 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].CCN(CC)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)N(CC)CC.CCN(CC)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(CC)CC
InChI
1S/2C13H24N2P.Fe/c2*1-5-14(6-2)16(15(7-3)8-4)13-11-9-10-12-13;/h2*9-12H,5-8H2,1-4H3;
chave InChI
NXWJNPUBBUBMBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
68.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)