Documentos Principais
725315
Sigma-Aldrich
(S)-2-(3-Chloro-2,2-dimethyl-propionylamino)-3-methylbutanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20ClNO2
Peso molecular:
221.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
73-79 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H20ClNO2/c1-7(2)8(5-13)12-9(14)10(3,4)6-11/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
chave InChI
NBXJRNNARUAEFQ-MRVPVSSYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)