Documentos Principais
724920
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
153-158 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
PAGROCHVTXMVTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)