Documentos Principais
724734
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
246.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
199-206 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
RVCTZJVBWNFYRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)