724394
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
for energy applications
Sinônimo(s):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate
About This Item
grau
for energy applications
Ensaio
99.9% trace metals basis
pf
75-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
246.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
119 °C