Documentos Principais
723991
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-5-formylphenyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BF4KO
Número CAS:
Peso molecular:
230.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
230-235 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Fc1ccc(C=O)cc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF4O.K/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12;/h1-4H;/q-1;+1
chave InChI
HCTPXGYDPRWOOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Organotrifluoroborate involved in:
  • Metal-free chlorodeboronation
  • Hydrolysis via silica gel and water
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Reductive amination
  • Wittig reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.