Documentos
723940
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
95%
Sinônimo(s):
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)pyrazole, 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
231.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.538
densidade
1.460 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccn(n1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BrN2O/c9-7-4-5-11(10-7)8-3-1-2-6-12-8/h4-5,8H,1-3,6H2
chave InChI
DFCAINPSKAFWCM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3