Documentos Principais
723711
Sigma-Aldrich
5-Benzofurazanboronic acid MIDA ester
Sinônimo(s):
2-(Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl-5-boronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10BN3O5
Peso molecular:
275.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
258-263 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C11H10BN3O5/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-3-8-9(4-7)14-20-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
chave InChI
KNDBMWQPGMKUPR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)