Documentos Principais
723592
Sigma-Aldrich
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BF3KNO2
Número CAS:
Peso molecular:
229.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
265-270 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][N+](=O)c1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF3NO2.K/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13;/h1-4H;/q-1;+1
chave InChI
DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.