Documentos Principais
723568
Sigma-Aldrich
Potassium pyridine-4-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BF3KN
Número CAS:
Peso molecular:
185.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
45-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccncc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
chave InChI
SLPOSOZRTRIRQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Organotrifluoroborate involved in:
  • Cross-coupling with unactivated alkyl halides
  • C-O activation of phenol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
60.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.