Documentos Principais
723215
Sigma-Aldrich
10-Undecenyl 2-bromoisobutyrate
>95%
Sinônimo(s):
Allyl-type (long chain) initiator
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H27BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
319.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
>95%
índice de refração
n20/D 1.450
densidade
1.080 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H27BrO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-14(17)15(2,3)16/h4H,1,5-13H2,2-3H3
chave InChI
RHLOSBPISIVGMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Viktor Heinrichs et al.
PloS one, 13(4), e0195180-e0195180 (2018-04-07)
Living animal cells are strongly influenced by the mechanical properties of their environment. To model physiological conditions ultrasoft cell culture substrates, in some instances with elasticity (Young's modulus) of only 1 kPa, are mandatory. Due to their long shelf life
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)