Documentos Principais
722588
Sigma-Aldrich
Potassium 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-trifluoroborate
Sinônimo(s):
Potassium 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl-4-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11BF3KN2O
Peso molecular:
258.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
120-130 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cnn(c1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BF3N2O.K/c10-9(11,12)7-5-13-14(6-7)8-3-1-2-4-15-8;/h5-6,8H,1-4H2;/q-1;+1
chave InChI
BFCBDXMNLWLVRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)