Documentos
722235
Sigma-Aldrich
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-2-(2-chlorophenyl) acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrClO2
Número CAS:
Peso molecular:
249.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
107-112 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
chave InChI
XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3