Documentos Principais
721867
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylpyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10BrN
Peso molecular:
164.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.491
p.e.
153-159 °C
densidade
1.361 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC(Br)C1
InChI
1S/C5H10BrN/c1-7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
54.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)