Documentos Principais
721670
Sigma-Aldrich
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12BF3KNO
Peso molecular:
317.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
248-253 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12BF3NO.K/c16-15(17,18)13-8-6-12(7-9-13)14(20)19-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2,(H,19,20);/q-1;+1
chave InChI
RDEFKKXMPRJFFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)