Documentos Principais
721255
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16ClO6S
Número CAS:
Peso molecular:
323.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.312
densidade
1.525 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOC(=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H15ClO6S/c1-17-6-7-18-8-9-19-12(14)10-4-2-3-5-11(10)20(13,15)16/h2-5H,6-9H2,1H3
chave InChI
TVQUWKKLSJIKOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)