721107
Zinc oxide, dispersion
nanoparticles, <120 nm particle size (DLS), <35 nm avg. part. size (APS), 40 wt. % in butyl glycol
Sinônimo(s):
NanoSunguard™ in butyl glycol
About This Item
forma
nanoparticles
concentração
40 wt. % in butyl glycol
tamanho de partícula
<120 nm (DLS)
Tamanho médio da partícula
<35 nm (APS)
pb
>170 °C
densidade
1.37 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
chave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
67 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)