Documentos
720976
Sigma-Aldrich
Bis(11-cyanoundecyl) disulfide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H44N2S2
Peso molecular:
424.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
30-34 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C24H44N2S2/c25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26/h1-20,23-24H2
chave InChI
ROSJSPKGTQYEFY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup