Documentos Principais
720887
Sigma-Aldrich
Potassium dodecafluoro-closo-dodecaborate
97%
Sinônimo(s):
Dipotassium dodecafluorododecaborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B12F12K2
Número CAS:
Peso molecular:
435.91
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: boron
pf
550 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2K/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
chave InChI
MJZMONZFZXGMAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)