Documentos Principais
720798
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
175.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
277-283 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1ncc2ccc(cc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-8-4-7(9(12)13)3-2-6(8)5-10-11/h2-5,12-13H,1H3
chave InChI
OMVQAWCHQBKZCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)