Documentos Principais
72078
Sigma-Aldrich
(−)-α-Neoclovene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1S,7aS)-1,2,3,6,7,7a-Hexahydro-2,2,4,7a-tetramethyl-1,3a-ethano-3aH-indene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −79±2°, neat
índice de refração
n20/D 1.508
densidade
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC[C@@]2(C)C3CC[C@@]12CC3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-8-14(4)12-7-9-15(11,14)10-13(12,2)3/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12?,14-,15+/m0/s1
chave InChI
ZCJQJJWNFDNQGZ-JQXSQYPDSA-N
Outras notas
Rearrangement product of caryophyllene[1]; Main volatile constituent of ginseng[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Parker et al.
Journal of the Chemical Society, 2634-2634 (1969)
K. Yoshihara et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 2078-2078 (1975)