Documentos Principais
720348
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2ClN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
159.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
105-110 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN3O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H
chave InChI
OFCBNMYNAHUDGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Paola R Campodónico et al.
Frontiers in chemistry, 8, 583-583 (2020-08-06)
The mechanism of SNAr reactions between 2-chloro-5-nitropyrimidine with primary and secondary alicyclic amines, respectively, have been studied by kinetic measurements. The kinetic data obtained in aqueous media opens a controversial discussion based on Brönsted-type plots analysis. The first approach based