Documentos Principais
719285
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
163.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
149-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
KHBQMWCZKVMBLN-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)