Documentos Principais
719137
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1150 organic conductive ink
Sinônimo(s):
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
concentração
2.0%
resistividade
300-1000 Ω-cm
função de trabalho
4.8 eV
pH
8.1
viscosidade
8.0 cP(25 °C)
densidade
0.950 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Advertência
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
propriedades físicas
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Informações legais
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
27.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)