Documentos Principais
718823
Sigma-Aldrich
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23BN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
278.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
74-78 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnn2C3CCCCO3
InChI
1S/C14H23BN2O3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-8-9-16-17(11)12-7-5-6-10-18-12/h8-9,12H,5-7,10H2,1-4H3
chave InChI
ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In Suzuki coupling reaction for the preparation of heteroaryl scaffolds via formation of C-C bond.[1]
  • To synthesize darolutamide derivatives as potential androgen receptor inhibitors.[1]
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Discovery and biological evaluation of darolutamide derivatives as inhibitors and down-regulators of wild-type AR and the mutants
Y Jiang, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 182, 111608-111608 (2019)