Key Documents
718327
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoate
95%
Sinônimo(s):
5-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18O5S
Número CAS:
Peso molecular:
298.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
42-46 °C
grupo funcional
ester
ketone
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H18O5S/c1-3-19-14(16)10-12(15)8-9-20(17,18)13-6-4-11(2)5-7-13/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3
chave InChI
APRUPJUUTCSBAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoate can be used as a reactant to prepare:
  • Ethyl 3-oxopent-4-enoate (Nazarov′s reagent) via base-induced β-elimination reaction. Nazarov′s reagent can be employed as an anulating agent in Robinson annulation of cyclic β-diketones and cycloalkanones.
  • γ-pyrones via triflic anhydride-mediated electrophilic condensation reaction.
Reactant for:
  • Preparation of the Nazarov reagent via base-induced ß-elimination reaction
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ethyl 5-[(4-Methylphenyl) sulfonyl]-3-Oxopentanoate: A Bench-Stable Synthon for Ethyl 3-Oxopent-4-enoate (Nazarov?s Reagent)
Benetti S, et al.
Synlett, 2008(17), 2609-2612 (2008)
Direct synthesis of γ-pyrones by electrophilic condensation of β-ketoesters
Rodrigues CAB, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(3), 680-683 (2017)