Documentos Principais
718181
Sigma-Aldrich
N-4-Methanesulfonamidephenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
4-(Dihydroxyboryl)-N-(methylsulfonyl)phenylamine, 4-(Methanesulfonylamino)phenylboronic acid, 4-Methylsulfonylaminophenylboronic acid, [4-[(Methanesulfonyl)amino]phenyl]boronic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.147,00
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.147,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10BNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
215.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
chave InChI
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Potent and selective inhibitors of IKK-β
  • Inhibitors for treatment of osteoporosis
  • Inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Suzuki-type Pd(0) coupling reactions in the synthesis of 2-arylpurines as Cdk inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)