Documentos Principais
717894
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
176.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
117-122 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1n[nH]c(N)c1Br
InChI
1S/C4H6BrN3/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H3,6,7,8)
chave InChI
WZMBDMWFVPKYCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)