Documentos Principais
717800
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7IO3
Número CAS:
Peso molecular:
278.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
239-243 °C
grupo funcional
carboxylic acid
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)