Documentos Principais
717452
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylsiloxy)vanadium oxide
95%
Sinônimo(s):
NSC 349960, Oxotris(triphenylsilanolato) vanadium, Triphenylsilanol vanadate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H45O4Si3V
Número CAS:
Peso molecular:
893.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
core: vanadium
reagent type: catalyst
pf
224-226 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[V](O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)O[Si](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15OSi.O.V/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;;/q3*-1;;+3
chave InChI
WSQFWIWHGOUAEN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Dual catalyst system for Meyer-Schuster rearrangement
  • Esterification
  • Addition of propargyl alcohols and imines or aldehydes
  • Photochemical polymerization of Me methacylate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)