Documentos Principais
717371
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
97%
Sinônimo(s):
(Sp)-1-[(1R)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H24FeNP
Peso molecular:
413.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
131-135 °C
grupo funcional
amine
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m1../s1
chave InChI
DRBVPPSGNFMTKZ-QCUBGVIVSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)