Documentos
717258
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11BrN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
327.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
130-135 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1sc(nc1CBr)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-12(16)10-9(7-13)15-11(18-10)8-5-3-4-6-14-8/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
RNJKUHUGSBTCRJ-UHFFFAOYSA-N