Documentos
716901
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
methyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Sinônimo(s):
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
concentração
≥1800.0 μg/mL
diâmetro × C
10 nm × 41 nm ± 10%
Impurezas
<0.0001% CTAB
diâmetro
10 nm
pH
6-8
densidade
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
propriedades físicas
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1