Documentos Principais
716766
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(((2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidin-1-yl)methylene)-2,5-diphenylpyrrolidinium tetrafluoroborate
Sinônimo(s):
Bis[(2R,5R)-diphenyl-1-pyrrolidinyl]methylium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H33BF4N2
Número CAS:
Peso molecular:
544.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +144.0°, c = 0.5 in dichloromethane
pf
>300 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.C1C[C@@H](N(\C=[N+]2/[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H33N2.BF4/c1-5-13-26(14-6-1)30-21-22-31(27-15-7-2-8-16-27)34(30)25-35-32(28-17-9-3-10-18-28)23-24-33(35)29-19-11-4-12-20-29;2-1(3,4)5/h1-20,25,30-33H,21-24H2;/q+1;-1/t30-,31-,32-,33-;/m1./s1
chave InChI
RKLHUHRTFDXZEQ-ZNOPIPGTSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)