716707
Cadmium zinc telluride
99.9999% trace metals basis
Sinônimo(s):
CZT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9999% trace metals basis
Formulário
crystals
pf
1100-1150 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]=[Te].[Cd]=[Te]
InChI
1S/Cd.2Te.Zn
chave InChI
KHJSUZZLLOGDFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)