Documentos Principais
716286
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-2-iodoacrolein
97%
Sinônimo(s):
2-Iodo-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8INO
Número CAS:
Peso molecular:
225.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
73-77 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
chave InChI
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)