Documentos Principais
716200
Sigma-Aldrich
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H8BNO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
173.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
195-200 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
chave InChI
QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of chromen-4-ones as DNA-dependent protein kinase inhibitors
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)