Documentos Principais
715409
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8BClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
pf
154-166 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
chave InChI
DQTQZKIAQNCGLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)