Documentos Principais
714933
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
172.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.566
densidade
1.274 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CO)cc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
chave InChI
TZHJVLGDHRXGDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)