Documentos Principais
714801
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-5-cyanothiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3N3S
Número CAS:
Peso molecular:
125.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
204-208 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
chave InChI
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)