714739
5-Cyano-1,3-benzenedicarboxylic acid
≥95%
Sinônimo(s):
5-Cyanoisophthalic acid, H2CyIPT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
248-252 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C#N
InChI
1S/C9H5NO4/c10-4-5-1-6(8(11)12)3-7(2-5)9(13)14/h1-3H,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
YKADUTAIRWMMFI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.