Documentos Principais
714666
Sigma-Aldrich
2-Bromoquinoline
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
208.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
44-48 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
chave InChI
QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)