Documentos Principais
714259
Sigma-Aldrich
(S)-2 Azido-3-(3-indolyl)propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-Azidotryptophan cyclohexylammonium salt, N3-Trp-OH CHA salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10N4O2 · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
329.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -45.0±2.0°, c = 1 in methanol
composição
carbon, 60.7-63.2%
nitrogen, 20.8-21.7%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H10N4O2.C6H13N/c12-15-14-10(11(16)17)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,6,10,13H,5H2,(H,16,17);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
chave InChI
CONRNQTWYKMOCC-PPHPATTJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)