Documentos Principais
714038
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol hydrochloride
≥96.0%
Sinônimo(s):
(1R,2R)-2-Amino-1-tetralol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
199.68
Beilstein:
6577187
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
Formulário
solid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.0%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-4,9-10,12H,5-6,11H2;1H/t9-,10-;/m1./s1
chave InChI
OJKXKJBAGVKYBW-DHTOPLTISA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)