Documentos Principais
712973
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,3-Diphenylallyl acetate
97%
Sinônimo(s):
trans-3-Acetoxy-1,3-diphenylpropene, Acetic acid trans-1,3-diphenylallyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 696,00
R$ 696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 696,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.31
Beilstein:
3610772
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥96.5% (GC)
97%
Formulário
liquid
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c1-14(18)19-17(16-10-6-3-7-11-16)13-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-13,17H,1H3/b13-12+
chave InChI
UVJZGFKZGQSKDV-OUKQBFOZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)