Documentos Principais
712809
Sigma-Aldrich
2-Azido-D-galactose tetraacetate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-galactopyranosyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19N3O9
Número CAS:
Peso molecular:
373.32
Beilstein:
4913077
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97% (HPLC)
composição
carbon, 44.1-45.9%
nitrogen, 10.9-11.6%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(C)=O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
chave InChI
QKGHBQJLEHAMKJ-RQICVUQASA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)