Documentos Principais
71270
Sigma-Aldrich
Sodium amide-sodium tert-butylate complex base solution
technical, ~0.8 M in THF (suspension)
Sinônimo(s):
Complex base from sodium amide/Sodium tert-butoxide
About This Item
Fórmula linear:
2NaNH2 · (CH3)3CONa
Número CAS:
Peso molecular:
174.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
grau
technical
concentração
~0.8 M in THF (suspension)
densidade
0.92 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[NH2-].[NH2-].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)(C)[O-]
Outras notas
Complex base employed to generate carbanions
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Caubere
Topics in Current Chemistry, 73, 50-50 (1978)