Documentos Principais
712337
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-Bis(6-methyl-2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine tetrahydrochloride
96%
Sinônimo(s):
(R,R)-6-Me2-BPBP tetrahydrochloride, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-Bipyrrolidine]-1,1′-diylbis(methylene)]bis[6-methylpyridine] tetrahydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30N4 · 4HCl
Número CAS:
Peso molecular:
496.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.5% (HPLC)
95.5-104.5% (AT)
96%
forma
lumps
atividade óptica
[α]/D +10.0±1.0°, c = 1 in H2O
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN3Cc4cccc(C)n4)n1
InChI
1S/C22H30N4.4ClH/c1-17-7-3-9-19(23-17)15-25-13-5-11-21(25)22-12-6-14-26(22)16-20-10-4-8-18(2)24-20;;;;/h3-4,7-10,21-22H,5-6,11-16H2,1-2H3;4*1H/t21-,22-;;;;/m1..../s1
chave InChI
ZWSAWWIIHCCUJE-KGRCRCTKSA-N
Aplicação
Ligand for iron complexes - for the asymmetric olefin cis-dihydroxylation with very high ee.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iron-catalyzed asymmetric olefin cis-dihydroxylation with 97% enantiomeric excess.
Ken Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(10), 1887-1889 (2008-02-01)